ํฌ๊ธฐ ์ ํ
๋ณด๊ธฐ ๋ณ๊ฒฝ
์ ํ์ ๋ณด (DICE ๋ฐฐ์ก ์ ๋น์ฉ ๋ณ๋)
๋ก๊ทธ์ธ์์ ๊ฐ๊ฒฉ์ ํ์ธํ์ธ์
๊ธฐ์ ์๋น์ค
๋์์ด ํ์ํ์ ๊ฐ์? ์ ํฌ ์๋ จ๋ ๊ณผํ์ ํ์ด ๋์๋๋ฆฌ๊ฒ ์ต๋๋ค.
๋์ ๋ฌธ์Inchi Code
1S/C7H7IN4/c1-12-2-4(8)5-6(9)10-3-11-7(5)12/h2-3H,1H3,(H2,9,10,11)
Inchi Key
VNFSLRASQZPDFQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to light-yellow or gray powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Iodo-7-methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine
๊ฐ์ฅ ์ต์ ๋ฒ์ ์ค ํ๋๋ฅผ ์ ํํ์ธ์:
์ด ์ ํ์ ์ด๋ฏธ ๊ฐ์ง๊ณ ๊ณ์ญ๋๊น?
๋ฌธ์ ๋ผ์ด๋ธ๋ฌ๋ฆฌ์์ ์ต๊ทผ์ ๊ตฌ๋งคํ ์ ํ์ ๋ํ ๋ฌธ์๋ฅผ ์ฐพ์๋ณด์ธ์.