ํฌ๊ธฐ ์ ํ
๋ณด๊ธฐ ๋ณ๊ฒฝ
์ ํ์ ๋ณด (DICE ๋ฐฐ์ก ์ ๋น์ฉ ๋ณ๋)
๋ก๊ทธ์ธ์์ ๊ฐ๊ฒฉ์ ํ์ธํ์ธ์
๊ธฐ์ ์๋น์ค
๋์์ด ํ์ํ์ ๊ฐ์? ์ ํฌ ์๋ จ๋ ๊ณผํ์ ํ์ด ๋์๋๋ฆฌ๊ฒ ์ต๋๋ค.
๋์ ๋ฌธ์Inchi Code
1S/C16H8Br2/c17-15-9-5-13(6-10-15)3-1-2-4-14-7-11-16(18)12-8-14/h5-12H
Inchi Key
IIERBCCHBFZMQZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,4-Bis(4-bromophenyl)-1,3-butadiyne
hstatements
๊ฒฝ๊ณ ์ด
Warning
๊ฐ์ฅ ์ต์ ๋ฒ์ ์ค ํ๋๋ฅผ ์ ํํ์ธ์:
์ด ์ ํ์ ์ด๋ฏธ ๊ฐ์ง๊ณ ๊ณ์ญ๋๊น?
๋ฌธ์ ๋ผ์ด๋ธ๋ฌ๋ฆฌ์์ ์ต๊ทผ์ ๊ตฌ๋งคํ ์ ํ์ ๋ํ ๋ฌธ์๋ฅผ ์ฐพ์๋ณด์ธ์.