ํฌ๊ธฐ ์ ํ
๋ณด๊ธฐ ๋ณ๊ฒฝ
์ ํ์ ๋ณด (DICE ๋ฐฐ์ก ์ ๋น์ฉ ๋ณ๋)
๋ก๊ทธ์ธ์์ ๊ฐ๊ฒฉ์ ํ์ธํ์ธ์
๊ธฐ์ ์๋น์ค
๋์์ด ํ์ํ์ ๊ฐ์? ์ ํฌ ์๋ จ๋ ๊ณผํ์ ํ์ด ๋์๋๋ฆฌ๊ฒ ์ต๋๋ค.
๋์ ๋ฌธ์Inchi Code
1S/C8H10O/c1-3-5-8(7-9)6-4-2/h1-2,8-9H,5-7H2
Inchi Key
QCQDXFLZGCVLTR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-(Prop-2-yn-1-yl)pent-4-yn-1-ol
hstatements
์ฃผ์ ์ฌํญ
๊ฒฝ๊ณ ์ด
Warning
๊ฐ์ฅ ์ต์ ๋ฒ์ ์ค ํ๋๋ฅผ ์ ํํ์ธ์:
์ด ์ ํ์ ์ด๋ฏธ ๊ฐ์ง๊ณ ๊ณ์ญ๋๊น?
๋ฌธ์ ๋ผ์ด๋ธ๋ฌ๋ฆฌ์์ ์ต๊ทผ์ ๊ตฌ๋งคํ ์ ํ์ ๋ํ ๋ฌธ์๋ฅผ ์ฐพ์๋ณด์ธ์.