์กฐ์ง ๋ฐ ๊ณ์ฝ ๊ฐ๊ฒฉ์ ๋ณด๋ ค๋ฉด ๋ก๊ทธ์ธ๋ฅผ ํด๋ฆญํฉ๋๋ค.
ํฌ๊ธฐ ์ ํ
๋ณด๊ธฐ ๋ณ๊ฒฝ
์ ํ์ ๋ณด (DICE ๋ฐฐ์ก ์ ๋น์ฉ ๋ณ๋)
๊ธฐ์ ์๋น์ค
๋์์ด ํ์ํ์ ๊ฐ์? ์ ํฌ ์๋ จ๋ ๊ณผํ์ ํ์ด ๋์๋๋ฆฌ๊ฒ ์ต๋๋ค.
๋์ ๋ฌธ์Inchi Code
1S/C15H8F6O/c16-14(17,18)11-6-10(7-12(8-11)15(19,20)21)13(22)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H
Inchi Key
QETSMUIBVUASOJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)(phenyl)methanone
hstatements
๊ฒฝ๊ณ ์ด
Warning
๊ฐ์ฅ ์ต์ ๋ฒ์ ์ค ํ๋๋ฅผ ์ ํํ์ธ์:
์ด ์ ํ์ ์ด๋ฏธ ๊ฐ์ง๊ณ ๊ณ์ญ๋๊น?
๋ฌธ์ ๋ผ์ด๋ธ๋ฌ๋ฆฌ์์ ์ต๊ทผ์ ๊ตฌ๋งคํ ์ ํ์ ๋ํ ๋ฌธ์๋ฅผ ์ฐพ์๋ณด์ธ์.