Merck
다음으로 건너뛰기
BDPH9BCC673D
Bide Pharmatech
6-Chloro-1-methylpyrazin-2(1H)-one
동의어(들):
6-chloro-1-methylpyrazin-2(1H)-one
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
사이즈/SKU재고 정보가격 (VAT 별도)
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
Linear Formula:
C5H5O1N2Cl1
Molecular Weight:
144.56
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Inchi Code
1S/C5H5ClN2O/c1-8-4(6)2-7-3-5(8)9/h2-3H,1H3
Inchi Key
PYOXFHZKMCUREC-UHFFFAOYSA-N
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)