Merck
BDPH9BCC8A4E
Bide Pharmatech
3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-4-(trifluoromethoxy)phenol
동의어(들):
3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-4-(trifluoromethoxy)phenol
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
Linear Formula:
C13H16O4F3B1
CAS 번호:
Molecular Weight:
304.07
MDL number:
제품 BDPH9BCC8A4E는 현재 귀하의 국가에서 판매되지 않습니다.
Inchi Code
1S/C13H16BF3O4/c1-11(2)12(3,4)21-14(20-11)9-7-8(18)5-6-10(9)19-13(15,16)17/h5-7,18H,1-4H3
Inchi Key
NDTKUSPSACVYMZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)