Merck
다음으로 건너뛰기
BDPH9BCCAA0A
Bide Pharmatech
5,7-Difluoro-4-hydroxy-2-methyl-quinoline
동의어(들):
5,7-difluoro-2-methyl-4(1H)-quinolinone
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
사이즈/SKU재고 정보가격 (VAT 별도)
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
Linear Formula:
C10H7O1N1F2
CAS 번호:
Molecular Weight:
195.17
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Inchi Code
1S/C10H7F2NO/c1-5-2-9(14)10-7(12)3-6(11)4-8(10)13-5/h2-4H,1H3,(H,13,14)
Inchi Key
CPQNOZAYGQYDOM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)