Merck
BDPH9BCCBC46
Bide Pharmatech
3-(4-Bromophenyl)morpholine hydrochloride
동의어(들):
3-(4-bromophenyl)morpholine hydrochloride
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
Linear Formula:
C10H13O1N1Cl1Br1
CAS 번호:
Molecular Weight:
278.58
MDL number:
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Inchi Code
1S/C10H12BrNO.ClH/c11-9-3-1-8(2-4-9)10-7-13-6-5-12-10;/h1-4,10,12H,5-7H2;1H
Inchi Key
GWQXSBSWSBIWEV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)