콘텐츠로 건너뛰기
시스템 유지보수는 2026년 10월 11일(일) 오후 10시부터 10월 12일(월) 오전 2시까지, 한국 표준시(KST) 기준으로 진행될 예정입니다. 유지보수 기간에는 시세 조회, 가격 확인 및 주문 상태 조회 서비스가 일시적으로 제한될 수 있습니다.
Merck
다음으로 건너뛰기
BDPH9BCCD439
Bide Pharmatech
3-(4-Aminophenyl)-1,1,3-trimethyl-2,3-dihydro-1H-inden-5-amine
동의어(들):
3-(4-aminophenyl)-1,1,3-trimethyl-5-indanamine
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
사이즈/SKU재고 정보가격 (VAT 별도)
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
Linear Formula:
C18H22N2
CAS 번호:
Molecular Weight:
266.39
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Inchi Code
1S/C18H22N2/c1-17(2)11-18(3,12-4-6-13(19)7-5-12)16-10-14(20)8-9-15(16)17/h4-10H,11,19-20H2,1-3H3
Inchi Key
GDGWSSXWLLHGGV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%56
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8°C
Still not finding the right product?
경고어
Warning
픽토그램
Exclamation mark
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)