Merck
BDPH9BCCD53E
Bide Pharmatech
1-Heptanol
동의어(들):
1-heptanol
크기 선택
보기 변경
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
Linear Formula:
C7H16O1
CAS 번호:
Molecular Weight:
116.2
MDL number:
로그인에서 가격을 확인하세요
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Inchi Code
1S/C7H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h8H,2-7H2,1H3
Inchi Key
BBMCTIGTTCKYKF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: liquid Colour: colourless
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Heptanol
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)