Merck
다음으로 건너뛰기
BDPH9BCCD92D
Bide Pharmatech
3-(tert-Butyldimethylsilyl)prop-2-yn-1-ol
동의어(들):
3-[tert-butyl(dimethyl)silyl]-2-propyn-1-ol
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
사이즈/SKU재고 정보가격 (VAT 별도)
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
Linear Formula:
C9H18O1Si1
CAS 번호:
Molecular Weight:
170.33
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Inchi Code
1S/C9H18OSi/c1-9(2,3)11(4,5)8-6-7-10/h10H,7H2,1-5H3
Inchi Key
BSFBEXRZAZEBTM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)