Merck
BDPH9BCCE1C8
Bide Pharmatech
2-Chloro-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazine
동의어(들):
2-chloro-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazine
크기 선택
보기 변경
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
Linear Formula:
C5H6O2N3Cl1
CAS 번호:
Molecular Weight:
175.57
MDL number:
로그인에서 가격을 확인하세요
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Inchi Code
1S/C5H6ClN3O2/c1-10-4-7-3(6)8-5(9-4)11-2/h1-2H3
Inchi Key
GPIQOFWTZXXOOV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Crystal - Powder
Melting Point
71-74C
Still not finding the right product?
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)