Merck
다음으로 건너뛰기
BDPH9BCCF91C
Bide Pharmatech
4-(4-Chlorophenoxy)benzene-1-sulfonyl chloride
동의어(들):
4-(4-chlorophenoxy)benzenesulfonyl chloride
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
사이즈/SKU재고 정보가격 (VAT 별도)
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
Linear Formula:
C12H8O3Cl2S1
CAS 번호:
Molecular Weight:
303.17
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Inchi Code
1S/C12H8Cl2O3S/c13-9-1-3-10(4-2-9)17-11-5-7-12(8-6-11)18(14,15)16/h1-8H
Inchi Key
XOXRXINFTQAJBW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow solid
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Still not finding the right product?
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)