Merck
BDPH9BCD13A2
Bide Pharmatech
5-Bromo-3-hydroxyquinolin-2(1H)-one
동의어(들):
5-bromo-3-hydroxy-2(1H)-quinolinone
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
Linear Formula:
C9H6O2N1Br1
CAS 번호:
Molecular Weight:
240.06
MDL number:
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Inchi Code
1S/C9H6BrNO2/c10-6-2-1-3-7-5(6)4-8(12)9(13)11-7/h1-4,12H,(H,11,13)
Inchi Key
RXMNJPQCLAHRIZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)