Merck
BDPH9BCD19F2
Bide Pharmatech
2-Iminothiolane hydrochloride
동의어(들):
dihydro-2(3H)-thiophenimine hydrochloride
크기 선택
보기 변경
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
Linear Formula:
C4H8N1Cl1S1
CAS 번호:
Molecular Weight:
137.63
MDL number:
로그인에서 가격을 확인하세요
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Inchi Code
1S/C4H7NS.ClH/c5-4-2-1-3-6-4;/h2H,1,3,5H2;1H
Inchi Key
HIQWKSAWCPDJSL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Iminothiolane hydrochloride
hstatements
경고어
Warning
픽토그램
Exclamation mark
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)