Merck
BDPH9BCD2A64
Bide Pharmatech
3-Cyclobutyl-3,9-diazaspiro[5.5]undecane
동의어(들):
3-cyclobutyl-3,9-diazaspiro[5.5]undecane
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
Linear Formula:
C13H24N2
CAS 번호:
Molecular Weight:
208.35
MDL number:
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Inchi Code
1S/C13H24N2/c1-2-12(3-1)15-10-6-13(7-11-15)4-8-14-9-5-13/h12,14H,1-11H2
Inchi Key
LROBDXNVZFCHGC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)