Merck
BDPH9BCD2B26
Bide Pharmatech
5-Bromo-N-hydroxypyridine-2-carboxamide
동의어(들):
5-bromo-N-hydroxy-2-pyridinecarboxamide
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
Linear Formula:
C6H5O2N2Br1
CAS 번호:
Molecular Weight:
217.02
MDL number:
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Inchi Code
1S/C6H5BrN2O2/c7-4-1-2-5(8-3-4)6(10)9-11/h1-3,11H,(H,9,10)
Inchi Key
OUJLLBUAKZPKEY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
픽토그램
Flame
hstatements
경고어
Danger
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)