Merck
BDPH9BCD36BB
Bide Pharmatech
Bismuth(III) trifluoromethanesulfonate
동의어(들):
bismuth(3+) tris(trifluoromethanesulfonate)
크기 선택
보기 변경
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
Linear Formula:
C3O9S3F9Bi1
CAS 번호:
Molecular Weight:
656.19
MDL number:
로그인에서 가격을 확인하세요
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Inchi Code
1S/3CHF3O3S.Bi/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
Inchi Key
NYENCOMLZDQKNH-UHFFFAOYSA-K
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to off-white powder or crystals
Still not finding the right product?
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)