Merck
다음으로 건너뛰기
BDPH9BCD4E5D
Bide Pharmatech
(4-Methylnaphthalen-1-yl)methanol
동의어(들):
(4-methyl-1-naphthyl)methanol
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
사이즈/SKU재고 정보가격 (VAT 별도)
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
Linear Formula:
C12H12O1
Molecular Weight:
172.23
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Inchi Code
1S/C12H12O/c1-9-6-7-10(8-13)12-5-3-2-4-11(9)12/h2-7,13H,8H2,1H3
Inchi Key
RRSGUDDGNKMFRY-UHFFFAOYSA-N
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)