Merck
다음으로 건너뛰기
BDPH9BCD66DA
Bide Pharmatech
3-Bromo-2-(methylthio)-5-(trifluoromethyl)pyridine
동의어(들):
3-bromo-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl methyl sulfide
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
사이즈/SKU재고 정보가격 (VAT 별도)
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
Linear Formula:
C7H5N1Br1S1F3
CAS 번호:
Molecular Weight:
272.09
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Inchi Code
1S/C7H5BrF3NS/c1-13-6-5(8)2-4(3-12-6)7(9,10)11/h2-3H,1H3
Inchi Key
PGEREEIUJMZQTJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
경고어
Danger
픽토그램
CorrosionExclamation mark
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)