Merck
BDPH9BCD718E
Bide Pharmatech
[1,1'-Biphenyl]-3,3',4,4'-tetraamine
동의어(들):
[1,1'-biphenyl]-3,3',4,4'-tetramine
크기 선택
보기 변경
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
Linear Formula:
C12H14N4
CAS 번호:
Molecular Weight:
214.27
MDL number:
로그인에서 가격을 확인하세요
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Inchi Code
1S/C12H14N4/c13-9-3-1-7(5-11(9)15)8-2-4-10(14)12(16)6-8/h1-6H,13-16H2
Inchi Key
HSTOKWSFWGCZMH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale yellow to Greyish yellow to Brown Solid
Melting Point
175-177C
Still not finding the right product?
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)