Merck
다음으로 건너뛰기
BDPH9BCD7FF2
Bide Pharmatech
(2-Methyl-1H-benzo[d]imidazol-6-yl)boronic acid
동의어(들):
(2-methyl-1H-benzo[d]imidazol-6-yl)boronic acid
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
사이즈/SKU재고 정보가격 (VAT 별도)
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
Linear Formula:
C8H9O2N2B1
CAS 번호:
Molecular Weight:
175.98
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Inchi Code
1S/C8H9BN2O2/c1-5-10-7-3-2-6(9(12)13)4-8(7)11-5/h2-4,12-13H,1H3,(H,10,11)
Inchi Key
FZIFUKQWKWRSER-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8°C
Still not finding the right product?
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)