Merck
다음으로 건너뛰기
BDPH9BCD995D
Bide Pharmatech
Azetidine-1-carbonyl chloride
동의어(들):
azetidine-1-carbonyl chloride
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
사이즈/SKU재고 정보가격 (VAT 별도)
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
Linear Formula:
C4H6O1N1Cl1
CAS 번호:
Molecular Weight:
119.55
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Inchi Code
1S/C4H6ClNO/c5-4(7)6-2-1-3-6/h1-3H2
Inchi Key
LJPIQCGBOGKQOK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Azetidine-1-carbonyl chloride
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)