Merck
BDPH9BCDA8E8
Bide Pharmatech
Benzyl 4-hydroxyazepane-1-carboxylate
동의어(들):
benzyl 4-hydroxy-1-azepanecarboxylate
크기 선택
보기 변경
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
Linear Formula:
C14H19O3N1
CAS 번호:
Molecular Weight:
249.31
MDL number:
로그인에서 가격을 확인하세요
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Inchi Code
1S/C14H19NO3/c16-13-7-4-9-15(10-8-13)14(17)18-11-12-5-2-1-3-6-12/h1-3,5-6,13,16H,4,7-11H2
Inchi Key
GJXUQWPNVHGPQC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow solid or liquid
Still not finding the right product?
경고어
Warning
픽토그램
Exclamation mark
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)