Merck
BDPH9BCDBC33
Bide Pharmatech
2-(Pyridin-3-yl)aniline
동의어(들):
2-(3-pyridinyl)aniline
크기 선택
보기 변경
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
Linear Formula:
C11H10N2
CAS 번호:
Molecular Weight:
170.21
MDL number:
로그인에서 가격을 확인하세요
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Inchi Code
1S/C11H10N2/c12-11-6-2-1-5-10(11)9-4-3-7-13-8-9/h1-8H,12H2
Inchi Key
MTYHJHATMPCNLW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-(Pyridin-3-yl)aniline
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)