Merck
다음으로 건너뛰기
BDPH9BCDBCCD
Bide Pharmatech
4-(4-Chlorobenzyl)piperidine hydrochloride
동의어(들):
4-(4-chlorobenzyl)piperidine hydrochloride
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
사이즈/SKU재고 정보가격 (VAT 별도)
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
Linear Formula:
C12H17N1Cl2
CAS 번호:
Molecular Weight:
246.18
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Inchi Code
1S/C12H16ClN.ClH/c13-12-3-1-10(2-4-12)9-11-5-7-14-8-6-11;/h1-4,11,14H,5-9H2;1H
Inchi Key
CRYGKHFRQLLVHQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)