가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Inchi Code
1S/C11H18O4/c1-5-6-13-7-8-14-9-10(12)15-11(2,3)4/h1H,6-9H2,2-4H3
Inchi Key
UKKQWNXHEGQLMK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under tert-Butyl 2-(2-(prop-2-yn-1-yloxy)ethoxy)acetate
hstatements
경고어
Warning