콘텐츠로 건너뛰기
BDPH9BCDFDCD
Bide Pharmatech
4-Chloro-6,8-difluoro-2-methylquinoline
동의어(들):
4-chloro-6,8-difluoro-2-methylquinoline
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
Linear Formula:
C10H6N1Cl1F2
CAS 번호:
Molecular Weight:
213.61
MDL number:
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Inchi Code
1S/C10H6ClF2N/c1-5-2-8(11)7-3-6(12)4-9(13)10(7)14-5/h2-4H,1H3
Inchi Key
AFFPXAYTKXVJTD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals or flocculent solid
Still not finding the right product?
hstatements
주의 사항
경고어
Danger
픽토그램
CorrosionExclamation mark
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)