Merck
BDPH9BCDFDE0
Bide Pharmatech
2-Bromo-4-(bromomethyl)thiazole
동의어(들):
2-bromo-4-(bromomethyl)-1,3-thiazole
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
Linear Formula:
C4H3N1Br2S1
CAS 번호:
Molecular Weight:
256.95
MDL number:
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Inchi Code
1S/C4H3Br2NS/c5-1-3-2-8-4(6)7-3/h2H,1H2
Inchi Key
PUUHOIJJZAGFNK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Bromo-4-(bromomethyl)thiazole
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)