Merck
BDPH9C021A07
Bide Pharmatech
2-Chloro-N-(cyanomethyl)acetamide
동의어(들):
2-chloro-N-(cyanomethyl)acetamide
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
Linear Formula:
C4H5O1N2Cl1
CAS 번호:
Molecular Weight:
132.55
MDL number:
제품 BDPH9C021A07는 현재 귀하의 국가에서 판매되지 않습니다.
Inchi Code
1S/C4H5ClN2O/c5-3-4(8)7-2-1-6/h2-3H2,(H,7,8)
Inchi Key
BLGRCGIMBCJLMZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Chloro-N-(cyanomethyl)acetamide
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)