Merck
BDPH9C021EE7
Bide Pharmatech
(E)-2-Ethylhex-2-enal
동의어(들):
(2E)-2-ethyl-2-hexenal
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
Linear Formula:
C8H14O1
Molecular Weight:
126.2
MDL number:
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Inchi Code
1S/C8H14O/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h6-7H,3-5H2,1-2H3/b8-6+
Inchi Key
PYLMCYQHBRSDND-SOFGYWHQSA-N
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)