Merck
다음으로 건너뛰기
BL3H160C1913
BLD Pharmatech
4-Bromo-3-chloro-2-methylaniline
동의어(들):
4-bromo-3-chloro-2-methylaniline
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
사이즈/SKU재고 정보가격 (VAT 별도)
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
Linear Formula:
C7H7N1Cl1Br1
CAS 번호:
Molecular Weight:
220.5
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Inchi Code
1S/C7H7BrClN/c1-4-6(10)3-2-5(8)7(4)9/h2-3H,10H2,1H3
Inchi Key
IAWSZYHMEPZGKK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Bromo-3-chloro-2-methylaniline
경고어
Warning
픽토그램
Exclamation mark
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)