Merck
BL3H1F1CE00A
BLD Pharmatech
4-(Benzyloxy)-3,5-dimethoxybenzaldehyde
동의어(들):
4-(benzyloxy)-3,5-dimethoxybenzaldehyde
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
Linear Formula:
C16H16O4
CAS 번호:
Molecular Weight:
272.3
MDL number:
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Inchi Code
1S/C16H16O4/c1-18-14-8-13(10-17)9-15(19-2)16(14)20-11-12-6-4-3-5-7-12/h3-10H,11H2,1-2H3
Inchi Key
AGQUHZIDRBKPNN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow to brown powder or crystals
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Still not finding the right product?
hstatements
주의 사항
경고어
Warning
픽토그램
Exclamation mark
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)