Merck
다음으로 건너뛰기
NMIM296
dl-Norephedrine (Phenylpropanolamine) hydrochloride
NMI Australia
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
사이즈/SKU재고 정보가격 (VAT 별도)
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
실험식(Hill 표기법):
C9H14ClNO
CAS 번호:
Molecular Weight:
187.67
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
205-826-7
eCl@ss:
25140904
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
agency
NMI Australia certified reference material
manufacturer/tradename
NMI Australia
format
neat
storage temp.
room temp
InChI
1S/C9H13NO.ClH/c1-7(10)9(11)8-5-3-2-4-6-8;/h2-7,9,11H,10H2,1H3;1H/t7-,9-;/m1./s1
InChI key
DYWNLSQWJMTVGJ-PRCZDLBKSA-N
픽토그램
Exclamation mark
경고어
Warning
위험 코드
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
표적 장기
Central nervous system
저장 등급
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
인화점 (F)
Not applicable
인화점 (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)