Merck
다음으로 건너뛰기
NMIM299
Heptaminol hydrochloride
NMI Australia
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
실험식(Hill 표기법):
C8H19NO · HCl
CAS 번호:
Molecular Weight:
181.70
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
grade
certified reference material
agency
NMI Australia certified reference material
form
solid
manufacturer/tradename
NMI Australia
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
neat
storage temp.
room temp
InChI
1S/C8H19NO.ClH/c1-7(9)5-4-6-8(2,3)10;/h7,10H,4-6,9H2,1-3H3;1H
InChI key
JZNBMCOSOXIZJB-UHFFFAOYSA-N
저장 등급
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
인화점 (F)
Not applicable
인화점 (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)