Merck
NMIS014
d5-5β-Androstane-3β,17β-diol
NMI Australia
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
실험식(Hill 표기법):
C19H27D5O2
Molecular Weight:
297.49
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
agency
NMI Australia certified reference material
manufacturer/tradename
NMI Australia
format
neat
storage temp.
2-8°C
픽토그램
Health hazard
경고어
Danger
위험 코드
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 1B
저장 등급
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
인화점 (F)
Not applicable
인화점 (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)