Merck
다음으로 건너뛰기
NMIS021
Methasterone
NMI Australia
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
실험식(Hill 표기법):
C21H34O2
CAS 번호:
Molecular Weight:
318.49
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
agency
NMI Australia certified reference material
manufacturer/tradename
NMI Australia
format
neat
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C21H34O2/c1-13-12-19(2)14(11-18(13)22)5-6-15-16(19)7-9-20(3)17(15)8-10-21(20,4)23/h13-17,23H,5-12H2,1-4H3/t13-,14+,15-,16+,17+,19+,20+,21+/m1/s1
InChI key
QCWCXSMWLJFBNM-FOVYBZIDSA-N
픽토그램
Health hazard
경고어
Danger
위험 코드
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 1B
저장 등급
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
인화점 (F)
Not applicable
인화점 (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)