Merck
다음으로 건너뛰기
NMIS030
Testosterone phenylpropionate
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
실험식(Hill 표기법):
C28H36O3
CAS 번호:
Molecular Weight:
420.58
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
32150319
grade
certified reference material
agency
NMI Australia certified reference material
form
solid
manufacturer/tradename
NMI Australia
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
neat
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C28H36O3/c1-27-16-14-21(29)18-20(27)9-10-22-23-11-12-25(28(23,2)17-15-24(22)27)31-26(30)13-8-19-6-4-3-5-7-19/h3-7,18,22-25H,8-17H2,1-2H3/t22-,23-,24-,25-,27-,28-/m0/s1
InChI key
HHSXYDOROIURIP-FEZCWRLCSA-N
픽토그램
Health hazardExclamation markEnvironment
경고어
Warning
위험 코드
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 2
저장 등급
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
인화점 (F)
Not applicable
인화점 (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)