Merck
다음으로 건너뛰기
COM448611368
Combi-Blocks, Inc.
tert-Butyl (3Z)-3-(2-ethoxy-2-oxoethylidene)piperidine-1-carboxylate
동의어(들):
tert-butyl (3Z)-3-(2-ethoxy-2-oxoethylidene)-1-piperidinecarboxylate
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
사이즈/SKU재고 정보가격 (VAT 별도)
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
Linear Formula:
C14H23O4N1
CAS 번호:
Molecular Weight:
269.34
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Inchi Code
1S/C14H23NO4/c1-5-18-12(16)9-11-7-6-8-15(10-11)13(17)19-14(2,3)4/h9H,5-8,10H2,1-4H3/b11-9-
Inchi Key
ADHUSARVCHQJCU-LUAWRHEFSA-N
Purity
98%
Storage temp.
Refrigerated
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)