Merck
COM448635526
Combi-Blocks, Inc.
5-Fluoro-2-(2-methoxyethoxy)pyridine
동의어(들):
5-fluoro-2-(2-methoxyethoxy)pyridine
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
Linear Formula:
C8H10O2N1F1
CAS 번호:
Molecular Weight:
171.17
MDL number:
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Inchi Code
1S/C8H10FNO2/c1-11-4-5-12-8-3-2-7(9)6-10-8/h2-3,6H,4-5H2,1H3
Inchi Key
DFSYOWPLGXRNLV-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)