Merck
다음으로 건너뛰기
COM448635539
Combi-Blocks, Inc.
1-Methyl-4-(1,3-thiazol-2-yl)piperazine
동의어(들):
1-methyl-4-(1,3-thiazol-2-yl)piperazine
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
사이즈/SKU재고 정보가격 (VAT 별도)
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
Linear Formula:
C8H13N3S1
CAS 번호:
Molecular Weight:
183.28
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Inchi Code
1S/C8H13N3S/c1-10-3-5-11(6-4-10)8-9-2-7-12-8/h2,7H,3-6H2,1H3
Inchi Key
OSPDKPFPBGJRTD-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)