Merck
다음으로 건너뛰기
COM448681237
Combi-Blocks, Inc.
3-(2-Oxo-1,3-thiazolidin-3-yl)propanoic acid
동의어(들):
3-(2-oxo-1,3-thiazolidin-3-yl)propanoic acid
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
사이즈/SKU재고 정보가격 (VAT 별도)
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
CAS 번호:
Molecular Weight:
175.21
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Inchi Code
1S/C6H9NO3S/c8-5(9)1-2-7-3-4-11-6(7)10/h1-4H2,(H,8,9)
Inchi Key
XJXGOBWSTJVANH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?ST-5030
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)