Merck
다음으로 건너뛰기
COMH93D61DFD
Combi-Blocks, Inc.
2-Hydrazino-5,7-dimethylquinolin-8-ol
동의어(들):
2-hydrazino-5,7-dimethyl-8-quinolinol
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
사이즈/SKU재고 정보가격 (VAT 별도)
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
Linear Formula:
C11H13O1N3
Molecular Weight:
203.24
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Inchi Code
1S/C11H13N3O/c1-6-5-7(2)11(15)10-8(6)3-4-9(13-10)14-12/h3-5,15H,12H2,1-2H3,(H,13,14)
Inchi Key
YMOPKPJDBNRMRC-UHFFFAOYSA-N
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)