Merck
다음으로 건너뛰기
ENA321763243
Enamine
4-[(5-cyanopyridin-2-yl)oxy]benzoic acid
동의어(들):
4-[(5-cyano-2-pyridinyl)oxy]benzoic acid
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
사이즈/SKU재고 정보가격 (VAT 별도)
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
Linear Formula:
C13H8O3N2
CAS 번호:
Molecular Weight:
240.22
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Inchi Code
1S/C13H8N2O3/c14-7-9-1-6-12(15-8-9)18-11-4-2-10(3-5-11)13(16)17/h1-6,8H,(H,16,17)
Inchi Key
IVUDWMJNAPABOO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95
Storage temp.
RT
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Still not finding the right product?
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)