Merck
다음으로 건너뛰기
DDMISC0010
Direct Detect® Spotting Tray
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
사이즈/SKU재고 정보가격 (VAT 별도)
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
UNSPSC Code:
41116129
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32160606
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
manufacturer/tradename
Direct Detect®
technique(s)
protein quantification: suitable
shipped in
ambient
General description
The Direct DetectTM Spotting Tray is designed to hold 5 Assay-free Cards for rapid spotting.
Legal Information
DIRECT DETECT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)