Merck
다음으로 건너뛰기
EXTSV00A1
External Solenoid valve
Regulates feed water flow, for use with Milli-Q® IQ/IX systems
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
사이즈/SKU재고 정보가격 (VAT 별도)
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
NACRES:
JA.13
UNSPSC Code:
41104200
eCl@ss:
32160703
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
packaging
pkg of 1 unit
compatibility
for use with Milli-Q® IX 7003, for use with Milli-Q® IX 7005, for use with Milli-Q® IX 7010, for use with Milli-Q® IX 7015, for use with Milli-Q® IQ 7003, for use with Milli-Q® IQ 7005, for use with Milli-Q® IQ 7010, for use with Milli-Q® IQ 7015
General description
The external solenoid valve stops feed water at the source in case a leak is detected to help prevent flooding.
The valve stops feed water to Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 or Milli-Q® IX 7003/05/10/15 water purification systems.
Application
When connected to a leak detector/water sensor, this external solenoid valve prevents flooding.
Features and Benefits
Protects the lab from water damage.
Legal Information
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under External Solenoid valve
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)