Merck
다음으로 건너뛰기
MPBD
mPAGE®Buffer Dam
for mPAGE® Mini Gel Tank
동의어(들):
Buffer adapter
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
사이즈/SKU재고 정보가격 (VAT 별도)
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
41105300
eCl@ss:
32129211
제품 MPBD은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
grade
electrophoresis grade
description
For use in mini gel electrophoresis tanks when running an odd number of mPAGE® Precast Gels
packaging
pack of 1 packs
manufacturer/tradename
Millipore
technique(s)
SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable, protein electrophoresis: suitable, western blot: suitable
compatibility
for use with mPAGE® Mini Gel Tank (smooth side of the gasket visible)
General description
mPAGE® Buffer Dam for use mini gel tanks when running an odd number of mPAGE® Precast Gels.
Packaging
1 each
Legal Information
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under mPAGE®Buffer Dam
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)