Merck
다음으로 건너뛰기
MXPHUBKIT-M
Milliflex® PLUS Pump VHP hub Kit
The Milliflex® PLUS Pump VHP hub kit is used for easy fluidic and electrical connection of the Milliflex PLUS Pumps
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
사이즈/SKU재고 정보가격 (VAT 별도)
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
UNSPSC Code:
23151818
NACRES:
NB.79
eCl@ss:
32014001
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
manufacturer/tradename
Milliflex®
input
sample type pharmaceutical(s)
application(s)
bioburden testing
pharmaceutical
sterility testing
water monitoring
compatibility
for use with MILLIFLEX®, standard for VHP
shipped in
ambient
Other Notes
Includes: 1 electrical hub and 3 cables
1 fluidic hub and 3 tubes
Power supply
Legal Information
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)