MXRCTRLB2K
속성
EQ1
120 V, 60 Hz, 15 A, 120 V
stainless steel (in compliance with material code 1.4301 ASTM® 304)
55 °C max. temp. (132 °F) at 1 atm (surface)
21 lb (9.5 kg)
for use with MOBIUS® Power MIX 1000 and 2000
설명
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 문서 section.
도움이 필요하시면 연락하세요. 고객 지원 부서
문서 라이브러리 방문
관련 카테고리
Bioprocessing Systems
Buffer & Media Prep
Pharma & Biopharma Manufacturing
Single-Use Mixers