Merck
다음으로 건너뛰기
NM0045
NovaSeal Battery Powered Crimping Tool
AC/DC input 220 V / 240 V AC, UK plug, Kit content : crimping tool, 10,8V Li-ion battery, battery charger
동의어(들):
NovaSeal Electrical Crimping Tool
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
사이즈/SKU재고 정보가격 (VAT 별도)
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
eCl@ss:
32010310
UNSPSC Code:
41121815
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Quality Segment
sterility
non-sterile
product line
NovaSeal
compatibility
for use with NovaSeal pinch pipes
Still not finding the right product?
저장 등급
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
인화점 (F)
Not applicable
인화점 (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)